Merck
H3275
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
≥90%
Synonim(y):
Hymexazol
Wybierz wielkość
50 MG
566,00 zł
250 MG
1960,00 zł
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
566,00 zł
250 MG
1960,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥90%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
KGVPNLBXJKTABS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-hydroksy-5-metyloizoksazol, znany również jako Hymexazol, jest hydrofilową cząsteczką organiczną zawierającą zarówno grupę hydroksylową, jak i atom azotu, które umożliwiają mu działanie jako ko-hydrożelator z innymi składnikami w celu utworzenia supramolekularnych hydrożeli samozasysających. [1]
Zastosowanie
3-Hydroxy-5-methylisoxazole can be used as a reactant to synthesize:
  • 3-Oxoisoxazole-2(3H)-carboxamides by reacting with dimethyl-carbamoyl chloride in the presence of potassium t-butoxide[2].
  • Hydroxymethyl-2-propen-1-yl-5-methyl-3(2H)-isoxazolone via ring-opening reaction with vinyl oxirane[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Qiang Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(45), 10962-10969 (2014-10-29)
Bioassay-guided fractionation of the fermentation extract of Xylaria sp. XC-16, an endophyte from Toona sinensis led to the isolation of two new cytochalasans cytochalasin Z27, 1, and cytochalasin Z28, 2, along with three known compounds seco-cytochalasin E, 3, and cytochalasin
Yongmei Fan et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 147, 139-144 (2018-06-24)
Hymexazol is an efficacious and widely used fungicide. However, its environmental toxicological assessment has not been well documented. It had no report of its toxicity to fish embryo. Fish embryo acute toxicity tests are highly predictive of aquatic embryotoxicity outcome.
Yu-Qi Gao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(8), 2418-2425 (2020-02-06)
Two biosynthetically related new metabolites, eucalyptacid A (1) and eucalactam B (2), along with six known compounds (3-8), eugenitol (3), cytosporone C (4), 4-hydroxyphenethyl alcohol (5), 1-(4-hydroxyphenyl)ethane-1,2-diol (6), N-(2-hydroxy-2-phenylethyl)acetamide (7), and phomopene (8), were isolated from the solid rice cultures
Fumiaki Funahashi et al.
Phytopathology, 108(7), 829-836 (2018-02-01)
Research on solarization efficacy has examined the critical temperature and minimum exposure time to inactivate soilborne pathogens. Most mathematical models focus on survival of inoculum subjected to a constant heat regime rather than an intermittent heat regime that better simulates
Ian Mangion et al.
Organic letters, 11(15), 3258-3260 (2009-07-11)
Hydrazines and hydroxylamines have been found to be excellent nucleophiles for the palladium-catalyzed dynamic asymmetric allylic amination of vinyl epoxide, with good yields and enantioselectivities of up to 97% ee. This method is applicable to acyclic and heterocyclic amines and