Przejdź do
45339
Benomyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate, Benomyl, NSC 263489
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-775-7
Beilstein/REAXYS Number:
825455
MDL number:
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNC(=O)n1c(NC(=O)OC)nc2ccccc12
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)
InChI key
RIOXQFHNBCKOKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Benomyl is characterized under the benzimidazole fungicide and is known to suppress fungal growth in a wide variety of plants. Its mode of action involves inhibition of tubulin polymerization.
Application
Benomyl may be used as a reference standard for the determination of benomyl in aqueous media by high-performance liquid chromatographic method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4536838158637051
Benomyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45339
Benomyl
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
17804-35-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teratogenic effects of benomyl in the Wistar rat and CD-1 mouse, with emphasis on the route of administration.
Kavlock RJ, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 62(1), 44-54 (1982)
High-performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of benomyl and carbendazim in aqueous media.
Chiba M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 34(1), 108-112 (1986)
Miriam Böhm et al.
eLife, 10 (2021-07-27)
Kinetochores are multi-subunit protein assemblies that link chromosomes to microtubules of the mitotic and meiotic spindle. It is still poorly understood how efficient, centromere-dependent kinetochore assembly is accomplished from hundreds of individual protein building blocks in a cell cycle-dependent manner.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45339-250MG04061835511532