Przejdź do
S6501
Streptomycin sulfate salt
powder
Synonim(y):
2-[(1S,2R,3R,4S,5R,6R)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-methylamino-oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyl-oxolan-2-yl]oxy-3,4,6-trihydroxy-cyclohexyl]guanidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
971,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.69
UNSPSC Code:
51281675
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-286-0
Beilstein/REAXYS Number:
3894995
MDL number:
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces griseus
Quality Segment
form
powder
potency
≥720 I.U. per mg
mol wt
calculated mol wt 1457.38
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
General description
(C21H39N7O12)2 ⋅3H2O4S
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Streptomycin is used to study mechanisms of streptomycin resistance and is often used together with penicillin and other agents to inhibit bacterial contamination in cell culture applications. It is recommended for use in molecular biology applications at 25-50μg/mL, in cell culture applications at 100 mg/L and in embryo culture at 50 mg/L.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Streptomycin acts by inhibiting prokaryote protein synthesis by binding to the S12 protein of the 30S ribosomal subunit, thus preventing the transition from imitation complex to chain-elongating ribosome. This causes miscoding or inhibits initiation.
Mode of Resistance: A mutation in rpsL, a gene for S12 ribosomal protein, prevents binding of streptomycin to the ribosome. An aminoglycoside phosphotransferase also inactivates streptomycin.
Antimicrobial spectrum: Streptomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Preparation Note
Stock solutions should be prepared directly in the vial with sterile water at concentrations between 20-25 mg/mL.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place
Disclaimer
Solutions can be stored at 2-8°C for up to a month or at -20°C for more extended periods. At 37°C, solutions are stable for three days.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85886467541623003
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Streptomycin sulfate salt
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can the potency of Streptomycin sulfate salt powder S6501 be converted from IU/mg to µg/mg?
    1 answer
    1. The International Unit (IU) of Streptomycin is defined as the activity present in 0.001282 mg or 1.282 µg of the International Standard, as referenced in the literature article below.
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2537882/#:~:text=Abstract,mg%20of%20the%20International%20Standard.
      According to the reported value from the article above, which is not verified in-house, the following formula is applicable:
      Potency (IU/mg dry basis) × 1.282 µg/1 IU = Potency (µg/mg)
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?