Przejdź do
8.18795
2-Dekanon
for synthesis
Synonim(y):
Keton metylooktylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
211-752-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
429,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
mp
3 °C
transition temp
flash point 86 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCC)C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
80846982209302469
2-Butanone analytical standard
Supelco
02469
2-Butanone
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
analytical standard
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
mp
3 °C
mp
11-13 °C
mp
-74 °C
mp
−87 °C (lit.)
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Dekanon
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)