Kluczowe dokumenty
108731
2-Nonanone
≥99%
Synonim(y):
Heptyl methyl ketone
Wybierz wielkość
144,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
144,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?