Merck
W280615
Sigma-Aldrich
Octyl acetate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Acetic acid octyl ester
Wybierz wielkość
W280615-SAMPLE
235,00 zł
25 G
332,00 zł
100 G
497,00 zł
1 KG
1470,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W280615-SAMPLE
235,00 zł
25 G
332,00 zł
100 G
497,00 zł
1 KG
1470,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer FEMA:
2806
Numer WE:
Nr Rady Europy:
197c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.007
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.9 (vs air)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
515 °F
granice wybuchowości
8.14 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octyl acetate is a compound found in oranges, grapefruits, and other citrus products. Octyl acetate is used for artificial flavors and in perfumery due to its fruity odor.[1]
Zastosowanie
Octyl acetate is an ester with a fruity orange flavor employed as a flavoring agent in the food and beverage industries.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
189.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvent-free synthesis of flavour esters through immobilized lipase mediated transesterification
Garlapati VK, et al.
Enzyme Research, 2013 (2013)
Esters, terpenes and flavours: Make the mood cheers by three musketeers
Sen DJ
World Journal of Pharmaceutical Research, 4, 01-40 (2015)
Shang-mei Shi et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 27(3), 170-173 (2003-05-31)
To analyse the chemical components of the essential oil of Gum olibanum somalilnds and Gum olibanum Ethiopia, and to set up determination methods of their main components. Two kinds of essential oil are identified by GC-MS, and assayed by Gas
Anett Kirschner et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(5), 1065-1072 (2006-09-01)
A gene encoding a Baeyer-Villiger monooxygenase (BVMO) identified in Pseudomonas fluorescens DSM 50106 was cloned and functionally expressed in Escherichia coli JM109. Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and Western blot analysis showed an estimated 56 kDa-size protein band corresponding
W C Daughtrey et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 12(2), 313-320 (1989-02-01)
The subchronic toxicity of octyl acetate was assessed following its administration to rats via oral gavage, 5 days per week for 13 weeks. Treated rats received undiluted octyl acetate at doses of 0.1, 0.5, or 1.0 g/kg. Control rats received