Przejdź do
196207
2-Decanone
98%
Synonim(y):
Methyl octyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-752-6
Beilstein/REAXYS Number:
1747463
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CES1(1066)
General description
Microtox EC50 value of 2-decanone has been evaluated.
Application
2-Decanone was used in the synthesis of:
  • brushed block copolymers via conjugation through an acid-labile hydrazone linker to poly(ethylene glycol)-poly(aspartate hydrazide) block copolymers
  • methyl ketones
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6822810300402473
2-Decanone analytical standard
Supelco
68228
2-Decanone
2-Hexanone analytical standard
Supelco
02473
2-Hexanone
description
98%
description
analytical standard
description
reagent grade, 98%
description
analytical standard
assay
98%
assay
≥99.5% (GC)
assay
98%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
211 °C (lit.)
bp
211 °C (lit.)
bp
127 °C (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.425
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Decanone
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)