Merck
D221953
Sigma-Aldrich
Dodecyl acetate
97%
Synonim(y):
Lauryl acetate
Wybierz wielkość
25 G
377,00 zł
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
377,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
150 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
VZWGRQBCURJOMT-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenneth M MacDonald et al.
Journal of chemical ecology, 29(10), 2385-2389 (2003-12-20)
Larvae of the western flower thrips Frankliniella occidentalis are known to produce an anal droplet containing decyl acetate (10Ac) and dodecyl acetate (12Ac), which act as an alarm pheromone. Analysis by GC showed that the combined mass of 10Ac and
K D Philipson et al.
The American journal of physiology, 248(1 Pt 2), H147-H150 (1985-01-01)
We have used charged amphiphiles as phospholipid analogues to modulate the interaction of Ca2+ with myocardial sarcolemma. The amphiphiles were dodecyl sulfate, dodecyltrimethylamine, and lauryl acetate; these are anionic, cationic, and neutral molecules, respectively. The hydrophobic alkyl chain is identical
Developing new anti-cancer drugs.
Ricardo de Souza Pereira
Recent patents on anti-cancer drug discovery, 6(1), 1-5 (2010-11-30)
Ido Yosha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(17), 8045-8049 (2008-08-12)
Alginate-gelatin beads with dispersed droplets of a model pheromone, dodecyl acetate, were prepared as a vehicle for slow release of pheromones into the atmosphere over a prolonged period of time. The beads are prepared in two steps, the first being
Stephen J Martin et al.
Journal of chemical ecology, 36(8), 855-863 (2010-05-29)
Semiochemicals influence many aspects of insect behavior, including interactions between parasites and their hosts. We studied the chemical recognition system of bumblebees (Bombus) by examining the cuticular hydrocarbon cues of 14 species, including five species of social parasites, known as