Przejdź do
34390
1-Naphthylamine
analytical standard
Synonim(y):
α-Naphthylamine, 1-Aminonaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
385,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
386133
385,50 zł
Cena katalogowa514,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
301 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChI key
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Naphthylamine may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in ambient air and airborne particulate matters, hair dye and henna, and environmental water samples by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-59-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of aromatic amines in hair dye and henna samples by ion-pair extraction and gas chromatography-mass spectrometry.
Akyuz M
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 47(1), 68-80 (2008)
Determination of aromatic primary amines at μ g-1 level in environmental waters by gas chromatography-mass spectrometry involving N-allyl-N′ -arylthiourea formation and their on-line pyrolysis to aryl isothiocyanates.
Singh V, et al.
Journal of Chromatography A, 1010(2), 243-253 (2003)
Simultaneous determination of aliphatic and aromatic amines in ambient air and airborne particulate matters by gas chromatography-mass spectrometry.
Akyuz M.
Atmospheric Environment, 42(16), 3809-3819 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34390-250MG04061826758458