Przejdź do
M5273
Monensin sodium salt
90-95% (TLC), Sodium ionophore
Synonim(y):
Monensin A sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
558,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H61NaO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
692.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-941-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4122200
Assay:
90-95% (TLC)
558,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Monensin sodium salt, 90-95% (TLC)
Quality Segment
assay
90-95% (TLC)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, parasites, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1([C@@]2(CC)O[C@]([C@@]3(C)OC4(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@@]([H])([C@@H](C)[C@@H](OC)[C@@H](C([O-])=O)C)O4)CC3)([H])CC2)[C@@H](C)C[C@]([H])([C@@]5([H])O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C)O1.[Na+]
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35?,36-;/m0./s1
InChI key
XOIQMTLWECTKJL-BEMBKCOJSA-M
General description
Chemical structure: polyether
Monensin is a polyether ionophoric antibiotic, which is produced by Streptomyces cinnamonensis. It is used to treat bacterial, fungal and parasitic infections. Monensin prevents the growth of colon cancer cells. It facilitates the transport of sodium and potassium ions between intracellular and extracellular spaces. Monensin prevents coccidiosis in poultry production.
Application
Monensin sodium salt has been used:
  • for the intracellular staining of cytokines
  • to study its effects on the regulation of nuclear factor-κ B (NF-κB ) activation
  • as a positive control to study its effects on in vitro rumen fermentation
Biochem/physiol Actions
Na+ ionophore; blocks glycoprotein secretion; may induce catecholamine secretion from chromaffin cells. Useful in potentiometric and spectroscopic studies of alkali metal ion complexes.
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30552N7143PHR2775
assay
90-95% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, viruses, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Heart,muscle
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5273-1G04061834059653
M5273-500MG04061834059660
M5273-5G04061834059677
Questions
  1. How long is this stable as a 1mg/ml stock solution in ethanol when stored at 4ºC?
    1 answer
    1. Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.