Przejdź do
N7143
Nigericin sodium salt
From Streptomyces hygroscopicus, ≥98% (TLC), Ionophore, powder
Synonim(y):
Antibiotic K178, Antibiotic X464, Azalomycin M, Helexin C, Polyetherin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H67NaO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
746.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3892398
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nigericin sodium salt, ≥98% (TLC)
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@@]1(CC[C@H](C)[C@@]([H])(O1)[C@@H](C)C([O-])=O)C[C@]2([H])C[C@@H](OC)[C@@H](C)[C@]3(O2)O[C@@](C)(C[C@H]3C)[C@@]4([H])CC[C@](C)(O4)[C@]5([H])O[C@]([H])(C[C@@H]5C)[C@@]6([H])O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]6C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34-,35+,37-,38-,39-,40+;/m0./s1
InChI key
MOYOTUKECQMGHE-PDEFJWSRSA-M
General description
Nigericin, a polyether ionophore, serves as a probe of ion transport across mitochondrial membranes. It catalyzes the overall electroneutral exchange of K+ for H+(1) and acts as a potassium efflux activator. It may enhance bactericidal action via inflammasome-independent mechanisms specific to NLRP3 (NOD-, LRR- and pyrin domain-containing protein 3).[1] Nigericin is a linear molecule with rings of heterocyclic oxygen together with a hydroxyl group. In the membrane, the molecule cyclizes to form a structure like valinomycin. Nigericin forms a neutral complex while losing a proton when it binds a cation which can diffuse across the membrane as a mobile carrier. Nigericin in protonated noncomplexed form is also considered mobile.
Chemical structure: polyether
Application
Nigericin sodium salt has been used to induce NLRP3 inflammasome activation in human macrophages.[2] It has also been used as a bacterial toxin to trigger IL-1β secretion monocytes.[3]
Biochem/physiol Actions
Polyether ionophore that disrupts membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria.
Polyether ionophore that disrupts membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria. Ion selectivity is K+> Rb+≥ Cs+>> Na+.
Other Notes
As ion-selective electrode - an efficient K+-carrier.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6201SML1779S4526
form
powder
form
-
form
solution
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces albus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces albus
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nigericin sodium salt
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Has nigericin been tested or approved for intraperitoneal (i.p.) injection in mice?also advice on the safety of nigericin injection into mice and recommended solvents for its use.
    1 answer
    1. The product N7143 is intended for Research Use Only and does not have approvals from any agency for i.p. injections. Nigericin is soluble in DMSO up to 50 mg/mL and in ethanol up to 20 mg/mL, with stock solutions able to be stored for up to 3 months at -20 °C.