Przejdź do
757969
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Neopentylmagnesium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Concentration:
1.0 M in THF
Form:
solution
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in THF
density
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
General description
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent that is commonly used in carbon-carbon (C-C) bond forming reactions in organic synthesis.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
277282364649419613
description
1.0 M in THF
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in THF
description
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in THF
concentration
0.5 M in THF
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
-
form
-
form
-
density
0.952 g/mL at 25 °C
density
0.831 g/mL at 25 °C
density
0.931 g/mL at 25 °C
density
0.952 g/mL at 25 °C
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 13132-23-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)