Merck
609838
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropanol-17O
20 atom % 17O
Synonim(y):
Neopentyl alcohol-17O
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH217OH
Masa cząsteczkowa:
89.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
20 atom % 17O
masa cząsteczkowa
88.36 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
113-114 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
gęstość
0.820 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)C[17OH]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3/i6+1
Klucz InChI
KPSSIOMAKSHJJG-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)