Merck
249890
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,2-dimethylpropane
98%
Synonim(y):
Neopentyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.04
Beilstein:
1730989
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
105-106 °C/767 mmHg (lit.)
gęstość
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An improved method for cysteine alkylation.
Perrey DA and Uckun FM.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1859-1861 (2001)
J Ashby et al.
Mutation research, 140(2-3), 71-74 (1984-06-01)
Neopentyl bromide and pentaerythrityl tetrachloride were shown here to be non-mutagenic to 7 strains of Salmonella typhimurium. These inactivities are reflected in the inability of either compound to produce a colour reaction in the chemical alkylation test of Epstein (4-nitrobenzylpyridine
Carmen E Lisowski et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(38), 10395-10402 (2010-09-03)
The recombination of chloromethyl and t-butyl radicals at room temperature was used to generate neopentyl chloride molecules with 89 kcal mol(-1) of internal energy. The observed unimolecular reactions, which give 2-methyl-2-butene and 2-methyl-1-butene plus HCl, as products, are explained by
Direct mono-N-alkylation of amines in ionic liquids: chemoselectivity and reactivity.
Chiappe C and Pieraccini D.
Green Chemistry, 5(2), 193-197 (2003)