Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
373,00 zł
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4(2)5(3)6/h4-6H,1-3H3
InChI key
MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description ≥98%, FG |
| assay 98% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.409 (lit.) | refractive index n20/D 1.409 (lit.) |
| bp 112 °C (lit.) | bp 112 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?