Merck
N31001
Sigma-Aldrich
Nonylamine
98%
Synonim(y):
1-Aminononane
Wybierz wielkość
5 G
468,00 zł
25 G
1380,00 zł
100 G
2090,00 zł
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
468,00 zł
25 G
1380,00 zł
100 G
2090,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.27
Beilstein:
1733633
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
gęstość
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-10H2,1H3
Klucz InChI
FJDUDHYHRVPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nonylamineis a versatile organic compound belongs to the class of primary amines. It hashydrophobic properties because of its long hydrocarbon chain. Nonylamine isoften used as building block in various chemical reactions,including alkylation and acylation processes. In coordination chemistry,nonylamine acts as a ligand, forming complexes with metals that can be used incatalysis and material science applications. Its long hydrocarbon chain allowsfor increased solubility in organic solvents, facilitating reactions thatrequire hydrophobic environments. [1] [2]
Zastosowanie
  • Contribution of liquid-phase and gas-phase ionization in extractive electrospray ionization mass spectrometry of primary amines.: This study discusses the dual ionization mechanisms in mass spectrometry, which could be crucial for analyzing chemical reactions involving nonylamine in both phases, providing a detailed methodology for chemists focused on reaction mechanisms and molecular analysis (Meier et al., 2011).
  • Solvent-free derivatization of pristine multi-walled carbon nanotubes with amines.: This research provides insights into the solvent-free functionalization of carbon nanotubes with amines, including potentially nonylamine, which is significant for chemical engineers working on advanced material coatings and functionalities (Basiuk et al., 2005).
  • Enhanced in vitro percutaneous penetration of salicylate by ion pair formation with alkylamines.: This article explores how alkylamines, possibly including nonylamine, enhance the penetration of salicylate through the skin, which is valuable for pharmaceutical scientists developing topical treatments (Kadono et al., 1998).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Crystal structure of amine oxidase from bovine serum
Lunelli, Michele and Di Paolo, Maria Luisa and Biadene,. et al.
Journal of Molecular Biology, 346, 991-1004 (2005)
Structural chemistry and properties of metal arenesulfonates
Cai, Jiwen, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 248, 1061-1083 (2004)
Detection of Hb-Papio B, a silent mutation of the baboon beta chain, by high performance liquid chromatography. Improved procedures for the separation of globin chains by HPLC.
J B Shelton et al.
Hemoglobin, 6(5), 451-464 (1982-01-01)
Daniel Merino-García et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 45(3), 289-296 (2003-12-17)
The toxicity of two amines, nonylamine and decylamine, which have a narcotic effect on organisms, and ethylparathion (enzymatic inhibitor) on Daphnia magna has been studied when acting singly and in joint toxicity tests. This was done on the basis of
Anzi Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 216-223 (2014-12-06)
Fabrication technologies for microelectromechanical systems (MEMS) allow miniaturization of conventional benchtop gas chromatography (GC) to portable, palm-sized microfabricated GC (μGC) devices, which are suitable for on-site chemical analysis and remote sensing. The separation performance of μGC systems, however, has not