Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 906,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-687-9
Beilstein/REAXYS Number:
1756493
MDL number:
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
194 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7,9H2,(H,10,11)
InChI key
UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99% | assay ≥99% (titration) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 194 °C (dec.) (lit.) | mp 207-209 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) detection |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?