Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
Informacje o tej pozycji
180,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n
bp
216-218 °C (lit.)
mp
12-14 °C (lit.)
density
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
InChI key
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Application
- Amine in the synthesis of dynole-2-24 by reductive amination with 1-(3-(dimethylamino)propyl)-1H-indole-3-carbaldehyde.[1]
- A modifier in the synthesis of nanocomposites based on poly(butylene terephthalate) and C60 nanoparticles.
- A template in the synthesis of ordered two and three dimensional mesoporous iron oxide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥99.0% (GC) | description 98% | description 97% |
| assay 95% | assay ≥99.0% (GC) | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form crystals | form liquid |
| bp 216-218 °C (lit.) | bp 216-218 °C (lit.) | bp 247-249 °C (lit.) | bp 80-82 °C/0.1 mmHg (lit.) |
| mp 12-14 °C (lit.) | mp 12-14 °C (lit.) | mp 27-29 °C (lit.) | mp −20 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index n |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?