Merck
D201146
Sigma-Aldrich
Dioctylamine
97%
Synonim(y):
Di-n-Octylamine, N,N-Dioctylamine, N-Octyl-1-octanamine, N-n-Octyl-n-octylamine
Wybierz wielkość
25 G
196,00 zł
100 G
581,00 zł
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
196,00 zł
100 G
581,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7NH(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.46
Beilstein:
1748376
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
8.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
297-298 °C (lit.)
mp
13-16 °C (lit.)
gęstość
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCNCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h17H,3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Dioctylamine can be used as a reactant in the synthesis of:
  • Ionic liquids based on the tetra-alkyl-dimethylguanidinium cation [1]
  • N-(2,5-di-tert-butylphenyl)perylene-3,4-dicarboximide based perylene photosensitizers.[2]
It can be also employed as a surfactant in the shape-controlled synthesis of some nanoparticles.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
New perylenes for dye sensitization of TiO2
Suzanne F and Brian AG
New. J. Chem., 26, 1155-1160 (2002)
Crystal S Lewis et al.
Nanoscale, 8(4), 2129-2142 (2016-01-05)
We report on the synthesis and structural characterization of novel semiconducting heterostructures composed of cadmium selenide (CdSe) quantum dots (QDs) attached onto the surfaces of novel high-surface area, porous rare-earth-ion doped alkaline earth titanate micron-scale spherical motifs, i.e. both Eu-doped
Synthesis and properties of tetra-alkyl-dimethylguanidinium salts as a potential new generation of ionic liquids
Nuno MMM, et al.
Green Chemistry, 5, 347-352 (2003)
Nanomagnetism and spin electronics: materials, microstructure and novel properties
Krishnan KM, et al.
Journal of materials science & technology, 41(3), 793-815 (2006)
Federico Bertasi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(38), 26230-26239 (2017-09-22)
This work describes the preparation of the new lipophilic ionic liquid tetraoctyl-formamidinium bis(trifluoromethanesulfonyl) imide (TOFATFSI), which is miscible with lower alkanes. In particular, this work focuses on the electric behaviour of TOFATFSI in the particularly challenging highly apolar environment of