Kluczowe dokumenty
O1408
Octadecylamine
technical grade, 90%
Synonim(y):
1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 72 °C)
Próba
90%
bp
232 °C/32 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
Klucz InChI
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?