Merck
30692
Sigma-Aldrich
Decylamine
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1-Aminodecane, NDA
Wybierz wielkość
5 ML
166,00 zł
25 ML
339,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
166,00 zł
25 ML
339,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.30
Beilstein:
1735220
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
mp
12-14 °C (lit.)
gęstość
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3
Klucz InChI
MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Decylamine was used in the synthesis of dynole 2-24 series by undergoing reductive amination with 1-(3-(dimethylamino)propyl)-1H-indole-3-carbaldehyde[1]. It was also used as a coordinating solvent to thermolyse the lead piperidine and lead tetrahydroquinoline dithiocarbamate (DTC) complexes[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linda D Nyamen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(27), 8297-8302 (2012-05-30)
We report the synthesis of lead piperidine and lead tetrahydroquinoline dithiocarbamate (DTC) complexes and their use as single source precursors for the preparation of anisotropic PbS nanoparticles. The complexes were thermolysed in coordinating solvents such hexadecylamime (HDA), tri-n-octylphosphine oxide (TOPO)
Mark J Robertson et al.
Nature protocols, 9(4), 851-870 (2014-03-22)
Dynamin is a large GTPase with roles in membrane fission during clathrin-mediated endocytosis, in actin dynamics and in cytokinesis. Defects in dynamin have been linked to human diseases. The synthesis of a dynamin modulator toolkit comprising two different inhibitor classes
Aneta D Petelska et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 82(2), 340-344 (2010-10-05)
Monolayers of phosphatidylcholine, fatty acid and amine and binary mixtures phosphatidylcholine-fatty acid or phosphatidylcholine-amine were investigated at the air/water interface. Phosphatidylcholine (lecithin, PC), stearic acid (SA), palmitic acid (PA), decanoic acid (DA) and decylamine (DE) were used to the experiment.
E R Christensen et al.
Environmental toxicology and chemistry, 20(10), 2361-2369 (2001-10-13)
The joint toxicity of nonylamine and decylamine and of atrazine and decylamine was evaluated in assays with the green alga Selenastrum capricornutum based on an isobologram method. In this method, curves of constant response, isoboles, are plotted versus concentrations of
B I Sukhorukov et al.
Biofizika, 43(3), 427-432 (1998-08-14)
The influence of decylamine on DNA structure and stability has been studied from the changes in UV-spectra and UV-melting curves. It was found that at low concentrations, the aliphatic amine stabilizes the double helix while at high concentrations, on the