Kluczowe dokumenty
8.06845
Sigma-Aldrich
Nonyloamina
for synthesis
Synonim(y):
Nonylamine, 1-Aminononane
Wybierz wielkość
25 ML
588,00 zł
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
588,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
203-945-9
NACRES:
NA.22
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.37 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
385 °C
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
temp. przejścia
flash point 63 °C
gęstość
0.79 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.NCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
Klucz InChI
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup