Kluczowe dokumenty
MT51350008
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350008
pojemność
250 mL
pH
9.21
Opis ogólny
Certyfikowane roztwory buforowe pH METTLER TOLEDO są identyfikowalne zgodnie z podstawowymi standardami NIST i są dostarczane z certyfikatem kontroli jakości, który gwarantuje podane wartości i identyfikowalność. Oferujemy dogodne rozmiary opakowań, od jednorazowych saszetek 20 ml po 20-litrowe kubitainery. Nasze różnorodne opakowania buforów pH 4, 7 i 10 są oferowane zarówno w saszetkach 20 ml, jak i wygodnych butelkach 500 ml.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości bufory Mettler-Toledo Rainbow I do dokładnej kalibracji i konserwacji czujników.
  • Opakowania o małej objętości (saszetki jednorazowego użytku) gwarantują świeżość roztworów i łatwość użycia.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)