Kluczowe dokumenty
MT51350032
Mettler-Toledo certified buffer
pH 4.01, volume 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350032
pojemność
250 mL
pH
4.01
Opis ogólny
Idealny produkt dla branż podlegających regulacjom. Rozwiązania te są identyfikowalne zgodnie z certyfikatem akredytowanej jednostki DKD.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)