Merck
M87800
Sigma-Aldrich
1-Morpholinocyclohexene
98%
Synonim(y):
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.25
Beilstein:
118696
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
tw
118-120 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
Klucz InChI
IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter