Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
960,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI key
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay 98% | assay 97% |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 79895-50MG | 04061834081081 |