Merck
M61607
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-nitronaphthalene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C10H6NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.19
Beilstein:
1954310
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
tw
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
Klucz InChI
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3