Merck
8.03977
9-Fluorenon
for synthesis
Synonim(y):
9-Fluorenone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-630-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
608 °C
potency
>3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
342 °C/1013 hPa
mp
81-84 °C
transition temp
flash point 163 °C
density
0.9 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[c]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
InChI key
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Fluorenon
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
325.4 °F
flash_point_c
163 °C