Przejdź do
M3394
6-Methyl-2,4-heptanedione
≥98%
Synonim(y):
Isovalerylacetone, NSC 42238, NSC 42240, NSC 46469, NSC 94
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-093-6
Beilstein/REAXYS Number:
1751122
MDL number:
Assay:
≥98%
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
color
colorless to faint yellow
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)4-8(10)5-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Cyclocondensation and deacetylation of dibromo(phenylsulfonyl)propene derivatives for synthesis of disubstituted furans
  • Synthesis of dual activity effectors of angiotensin II type 1 receptors and peroxisome proliferator-activated receptor-γ
  • Addition reactions with 1-alkynes
  • Knoevenagel condensation
  • Oxidative free radical reactions with 2-amino-1,4-benzoquinones
  • Mild oxidative cleavage for synthesis of carboxylic acids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCR060RF
description
≥98%
description
-
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
color
colorless to faint yellow
color
-
functional group
ketone
functional group
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3002-23-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)