Przejdź do
697958
2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
152,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC(O)CH2C(O)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-760-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
152,25 zł
Cena katalogowa203,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.460
density
0.912 g/mL at 25 °C
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
562327696722H11807
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
refractive index
n20/D 1.460
refractive index
n20/D 1.4290 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.912 g/mL at 25 °C
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
functional group
ketone
functional group
ketone
functional group
bromo, aldehyde
functional group
hydroxyl
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
125.1 °F
flash_point_c
51.7 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)