235970
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
98%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoroacetylacetone, 1,1,1-Trifluoroacetylacetone
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
tw
105-107 °C (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(9)2-4(10)5(6,7)8/h2H2,1H3
Klucz InChI
SHXHPUAKLCCLDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup