Merck
333972
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) propoxide solution
70 wt. % in 1-propanol
Synonim(y):
Tetrapropyl zirconate
Wybierz wielkość
100 ML
268,00 zł
500 ML
740,00 zł
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
268,00 zł
500 ML
740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Zr(OCH2CH2CH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.57
Beilstein:
3679533
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solution
Poziom jakości
skład
Zr, 18.1-22.3% gravimetric
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
stężenie
70 wt. % in 1-propanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451
bp
208 °C/0.1 mmHg
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Zr/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zirconium(IV) propoxide solution is a metal alkoxide solution that is highly reactive with water. It can be used as a precursor material for the synthesis of zirconium oxide thin films by atmospheric pressure electrospray. Zirconium(IV) propoxide can also be used in the preparation of stable sols for potential usage in optical, electronic and magnetic applications.[1][2][3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Heine, M.C.; et al.
Combustion and Flame, 144 (4), 809-820 (2006)
Ruohong Sui et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(9), 4390-4396 (2006-04-19)
The objective of the present study was to synthesize porous ZrO2 aerogels with a nanostructure via a direct sol-gel route in the green solvent supercritical carbon dioxide (scCO2). The synthesis involved the coordination and polycondensation of a zirconium alkoxide using
Sol-gel templating of membranes to form thick, porous titania, titania/zirconia and titania/silica films
Schattka JH, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(15), 1414-1420 (2006)
Synthesis of highly stabilized zirconia sols from zirconium n-propoxide-diglycol system
Zhao J, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 261(1-3), 15-20 (2000)
In Situ Enrichment of Phosphopeptides on MALDI Plates Functionalized by Reactive Landing of Zirconium (IV)- n-Propoxide Ions
Blacken GR, et al.
Analytical Chemistry, 79(14), 5449-5456 (2007)
Produkty
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf