Merck
M3000
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyloxyacetic acid
98%
Synonim(y):
(−)-Menthyl carboxymethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.30
Beilstein:
2444474
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D −92.5°, c = 4 in methanol
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4672 (lit.)
tw
163-164 °C/10 mmHg (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O3/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)15-7-12(13)14/h8-11H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-,10+,11-/m1/s1
Klucz InChI
CILPHQCEVYJUDN-OUAUKWLOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter