Przejdź do
T206
D-(−)-Tartaric acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-695-6
Beilstein/REAXYS Number:
1725145
MDL number:
Assay:
99%
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
synthetic
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
optical activity
[α]20/D −12°, c = 20 in H2O
optical purity
ee: 99% (GLC)
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
172-174 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
General description
D-(-)-Tartaric acid is a polycrystalline solid, widely used as food additive. It has been reported to exhibit piezoelectric effect.
D-(−)-Tartaric acid is a polyhydroxy acid. Oxidation of d-tartaric acid has been reported. Crystal structure of D-(−)-tartaric acid has been studied by X-ray and neutron diffraction. Tartaric acid is reported to be one of the constituents of soy bean Lipositol. Tartaric acid assists in the generation Y2O3:Eu3+ nanoparticles by sol–gel method. Tartaric acid is the main acid present in grapes and red wine.
Application
D-(-)-Tartaric acid has been used in the near-field, terahertz time-domain spectroscopic (THz-TDS) analysis of waveguides filled with polycrystalline D-tartaric acid, and with polyethylene and silicon powders.
D-(−)-Tartaric acid may be used in the synthesis of the HIV-protease inhibitor nelfinavir. It may be used in the synthesis of chiral aziridine derivative, a common intermediate for the synthesis of hydroxyethylamine class HIV protease inhibitors such as saquinavir, amprenavir, or nelfinavir.
Other Notes
Unnatural isomer
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR388195320
description
ReagentPlus®, 99%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
puriss., unnatural form, ≥99.0% (T)
assay
99%
assay
-
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
mp
172-174 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.), 167-171 °C
optical activity
[α]20/D −12°, c = 20 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −13.5±0.5°, c = 10% in H2O
description
synthetic
description
synthetic
description
synthetic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Tartaric acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?