Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 320,00 zł 240,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł |
Informacje o tej pozycji
240,00 zł
Cena katalogowa320,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +155°, c = 1 in 1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI key
ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 98% | description ≥99.0% (HPLC) |
| form powder | form powder or crystals | form solid | form powder |
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay ≥99.0% (HPLC) |
| mp >300 °C (lit.) | mp 302 °C (dec.) (lit.) | mp 75-78 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +155°, c = 1 in 1 M HCl | optical activity [α]20/D −155°, c = 1 in 1 M HCl | optical activity [α]19/D +33°, c = 0.75 in 1 M HCl | optical activity - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?