Przejdź do
282146
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid
98%
Synonim(y):
(−)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid, (1R)-Camphor-10-sulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-817-9
Beilstein/REAXYS Number:
2809676
MDL number:
Assay:
98%
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D −21°, c = 2 in H2O
mp
198 °C (dec.) (lit.)
functional group
ketone, sulfonic acid
SMILES string
[H][C@]12CC[C@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
General description
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid is an HPLC derivatization reagent for UV/Vis detection. It is mainly employed for the resolution of bases.
Application
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid may be used as a chiral building block for the synthesis of pentavalent organo-bismuth derivatives by enantioselective C-arylation. It may be used as a chiral monomer in the enantioselective sensing of chiral amino acids by potentiometric sensors based on optical active polyaniline films.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21365188360349003
description
98%
description
purum, ≥98.0% (T)
description
98%
description
-
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
198 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
optical activity
[α]20/D −21°, c = 2 in H2O
optical activity
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
optical activity
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
optical activity
[α]20/D −44°, c = 2.2 in chloroform
functional group
ketone
functional group
ketone, sulfonic acid
functional group
sulfonic acid, ketone
functional group
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?