Przejdź do
420964
(1S)-(+)-Ketopinic acid
99%
Synonim(y):
(1S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
256,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4180005
Assay:
99%
256,50 zł
Cena katalogowa342,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]23/D +58°, c = 1 in chloroform
mp
237-239 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone
SMILES string
CC1(C)C2CCC1(C(O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-3-4-10(9,8(12)13)7(11)5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t6-,10+/m1/s1
InChI key
WDODWBQJVMBHCO-LDWIPMOCSA-N
General description
(1S)-(+)-Ketopinic acid is a chiral ketone.
Application
(1S)-(+)-Ketopinic acid may be used to prepare:
  • Chiral phosphine-oxazoline ligands, which can used in asymmetric palladium-catalyzed Heck reaction of aryl or alkenyl triflates with cyclic alkenes.
  • A chiral imino-phosphine ligand, which can be used in palladium-catalyzed asymmetric Diels–Alder reactions to prepare six-membered carbocycles.
  • A chiral iminopyridine ligand, which can be used in copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction between nitromethane and o-anisol to form the corresponding β-hydroxynitroalkane.
Used to prepare a new chiral oxazolidone auxiliary and a ketopinic derivatized polymer used for the deracemization of amines. Starting material for the synthesis of homochiral 2,10-camphanediols. Employed in the formation of a chiral Schiff base precursor to diethyl (S)-α-amino-α-alkyl phosphonates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471909441287378712
description
99%
description
99%
description
≥98%
description
optical purity ee: 97% (GLC)
assay
99%
assay
99%
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
237-239 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
-
optical activity
[α]23/D +58°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]22/D +49°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D +565°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D +83°, c = 1 in chloroform
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, phenyl, ketone
functional group
-
functional group
chloro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)