Merck
226173
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphanic chloride
98%
Synonim(y):
(−)-Camphanoyl chloride, (1S)-3-Oxo-4,7,7-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride
Wybierz wielkość
1 G
183,00 zł
5 G
548,00 zł
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
183,00 zł
5 G
548,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C10H13O3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.66
Beilstein:
3590860
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]23/D −18±1°, c = 2 in dioxane
mp
71-73 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@]2(C)CC[C@@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1
Klucz InChI
PAXWODJTHKJQDZ-VHSXEESVSA-N
Opis ogólny
(1S)-(-)-Camphanic chloride is a chiral derivatizing agent[1]. It can be prepared by reacting (-)-(1S,4R)-camphanic acid with thionyl chloride.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(-)-(1S, 4R)-Camphanoyl Chloride.
Gerlach H, et al.
Organic Syntheses, 71, 48-48 (1993)
Chiral separations of ?-blocking drug substances using derivatization with chiral reagents and normal-phase high-performance liquid chromatography.
Olsen L, et al.
Journal of Chromatography A, 636(2), 231-241 (1993)
The determination of the absolute configurations of diastereomers of (S)-camphanoyl 3-hydroxy-5-oxohexanoic acid derivatives by X-ray crystallography.
Kwai-Ming Cheung et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(7), 1198-1202 (2002-12-20)
M Ruud-Christensen et al.
Journal of chromatography, 491(2), 355-366 (1989-07-21)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic assay has been developed for determination of (R)-(--)-and (S)-(+)-proxyphylline in human plasma. The procedure is based on liquid-solid extraction of proxyphylline from plasma followed by derivatization of extracted proxyphylline with (--)-camphanoyl chloride. The ratio between