Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 204,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
Informacje o tej pozycji
204,00 zł
Quality Segment
assay
99%
bp
185 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI key
RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay - | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 43-46 °C (lit.) | mp 43-46 °C (lit.) | mp 22.4 °C (lit.) | mp - |
| bp 185 °C (lit.) | bp 185 °C (lit.) | bp 52-53 °C/19 mmHg (lit.) | bp 55 °C/8 mmHg (lit.) |
| functional group fluoro | functional group - | functional group fluoro | functional group isocyanate, fluoro |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluorophenol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?