Przejdź do
424625
4-Phenylphenol
purified by sublimation, 99%
Synonim(y):
4-Hydroxybiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-179-2
Beilstein/REAXYS Number:
1907452
MDL number:
Assay:
99%
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
purified by
sublimation
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.7 g/L at 20 °C
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI key
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
4-Phenylphenol (4-hydroxybiphenyl, 4-HBP), a biaryl compound, is a weakly acidic 4-arylphenol. A study on its crystalline structure has been reported. Its rapid, green synthesis via a Pd(0)-catalyzed Suzuki cross-coupling reaction in water has been reported. The standard molar enthalpy of formation of 4-phenylphenol has been evaluated using combustion calorimetry. The solid-matrix luminescence properties for 4-phenylphenol adsorbed on filter paper has been investigated. A study conducted using the yeast two-hybrid assay suggests that it shows estrogenic activity.
Application
4-Phenylphenol may be used in the following studies:
  • As a reactant in the synthesis of new azobenzene sulfonic acid dopants by diazotized coupling reaction with sulphanilic acid diazonium salt.
  • As a starting material in the synthesis of 2,6-poly(4-phenylphenol).
  • As a ligand in the synthesis of aluminum (III) bis(2-methyl-8-quninolinato)-4-phenylphenolate (BAlq).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
134341CRM69184
description
purified by sublimation, 99%
description
97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
99%
assay
97%
assay
-
solubility
water: soluble 0.7 g/L at 20 °C
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
bp
321 °C (lit.)
bp
321 °C (lit.)
bp
321 °C (lit.)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Phenylphenol
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)