Przejdź do zawartości
357804
4′-Iodoacetophenone
≥97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-372-8
MDL number:
Assay:
≥97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
mp
82-84 °C (lit.)
functional group
iodo, ketone
SMILES string
CC(C1=CC=C(I)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
JZJWCDQGIPQBAO-UHFFFAOYSA-N
General description
Pd(0)-catalyzed cross coupling reaction of 4′-iodoacetophenone with siloxane has been reported. Heck-Mizoroki reactions of 4′-iodoacetophenone with styrene catalyzed by Pd nanoparticles in the flow reactor has been reported.
Application
4′-Iodoacetophenone may be used as substrate for the palladium-catalyzed coupling reactions. It may be used in the synthesis of quinoline-based potential anticancer agents.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)