Kluczowe dokumenty
137723
2,4,6-Triiodophenol
97%
Synonim(y):
Bobel 24
Wybierz wielkość
1070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1070,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
157-159 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Oc1c(I)cc(I)cc1I
InChI
1S/C6H3I3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Klucz InChI
VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?