Kluczowe dokumenty
GF63432930
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonim(y):
PT020260
Wybierz wielkość
1 EA
7960,00 zł
7960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
7960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 634-329-30
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)