Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
EMSA, IHC, IP, WB
Citations:
12
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
hamster, mouse, rat, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
53 kDa
Białko to jest receptorem jądrowym, który jest blisko spokrewniony z receptorem estrogenowym. Białko to działa jako regulator transkrypcji specyficzny dla miejsca i wykazano również, że oddziałuje z estrogenem i czynnikiem transkrypcyjnym TFIIB poprzez bezpośredni kontakt białko-białko. Wiązanie i aktywność regulacyjna tego białka zostały wykazane w regulacji różnych genów, w tym laktoferyny, osteopontyny, dehydrogenazy średniołańcuchowego acylo-koenzymu A (MCAD) i genów receptorów hormonów tarczycy. U myszy ERR alfa ulega ekspresji w wielu tkankach dorosłych i embrionalnych (szczególnie na początku kostnienia), a także w kilku liniach komórkowych osteoblastów. Ekspresja ERR alfa została udokumentowana u myszy w mózgu, rdzeniu kręgowym, przysadce mózgowej i sercu.
Receptor związany z estrogenem alfa jest białkiem receptora jądrowego związanym z receptorem estrogenu. Według doniesień wchodzi w interakcje z estrogenem i podobnymi steroidami i działa jako aktywator transkrypcji.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający aminokwasom 339-364 ludzkiego receptora estrogenowego α
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało przeciwko receptorowi α związanemu z estrogenami jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania receptora α związanego z estrogenami, znanego również jako ERR alfa i zostało przetestowane w EMSA, IHC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor α związany z estrogenem.
Physical form
Białko A Oczyszczone królicze IgG w roztworze 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,135 M NaCl i 0,035% azydku sodu jako środka konserwującego.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HeLa nuclear extracts.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-662-25UG | 04054839342523 |