Kluczowe dokumenty
GF26441603
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.075 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Synonim(y):
ES361075
Wybierz wielkość
1 EA
1540,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 264-416-03
Długość
0.5 m
grubość
0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can i know the properties of it ? especially electrical and mechanical properties.
    1 answer
    1. This is a product of Goodfellow. Please see the listed properties provided by the manufacturer below:
      Chemical Resistance
      Acids - concentrated: Good-Poor
      Acids - dilute: Good
      Alcohols: Good
      Alkalis: Good
      Aromatic hydrocarbons: Good
      Greases and Oils: Good
      Halogenated Hydrocarbons: Good
      Ketones: Good
      Electrical/Mechanical/Physical/Thermal Properties
      Dielectric constant @1MHz: 3 @10KHz
      Dielectric strength ( kV mm): 160.0 @0.075mm
      Dissipation factor @ 1MHz: 0.0048 @10KHz
      Dissipation factor @ 1kHz: 0.0050
      Surface resistivity ( Ohm/sq ): 10e¹⁴
      Volume resistivity ( Ohmcm ): 10e¹⁵
      Coefficient of friction: 0.27 - Biax Film
      Elongation at break ( % ): 60.0 - Biax Film
      Tensile modulus ( GPa ): 5.00 - 5.50 -Biax Film
      Tensile strength ( MPa ): 200.00 - Biax Film
      Density ( g cm⁻³): 1.360
      Flammability: VTM-2-UL94,0.075mm
      Optical transmission ( % ): 84 @0.075mm
      Resistance to Ultra-violet: Fair
      Water absorption ( % ): 0.40
      Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹):20.000 - 21.000 - Biax Film
      Thermal conductivity (W m⁻¹ K⁻¹): 0.15 @23°C
      Upper working temperature ( C ): 155
      Shrinkage ( % ): 0.8 - 5min @ 190C