Merck
268461
Sigma-Aldrich
Gold
foil, thickness 0.025 mm, 99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
300 MG
862,00 zł
1.2 G
2650,00 zł
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
300 MG
862,00 zł
1.2 G
2650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
grubość
0.025 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Złoto jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych do monitorowania strumienia neutronów, głównie dlatego, że posiada duży przekrój termiczny na wychwyt neutronów(197Au(η, η) 198Au. Okres połowicznego rozpadu złota wynosi 2,7 dnia.[1] Raporty pokazują, że tempo rozpuszczania Au jest bardzo szybkie w lutowiu SnPb.[2]
Zastosowanie
Monitory strumienia neutronów oparte na złocie mogą wykorzystywać złote folie.[1] Folie Au mogą być wykorzystywane do tworzenia systemu AuSn/Au dla chipów optoelektronicznych.[2] Zmodyfikowana złota elektroda foliowa może być stosowana do badania heterogenicznych właściwości przenoszenia elektronów przez biologiczne białka przenoszące elektrony. 3 Elektrodepozytowany polikrystaliczny stop palladu i niklu na złotych foliach może być badany pod kątem zwiększonego zachowania katalitycznego stopu. [3]
Ilość
300 mg = 25 × 25 mm; 1.2 g = 50 × 50 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Gold foil, thickness 0.05 mm, length 0.05 m, coil width 4 mm
GF00404952
Gold
Gold foil, thickness 0.001 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
GF67126697
Gold
Gold foil, thickness 0.125 mm, 8 mm diameter, purity 99.95%
GF02954145
Gold
Study of wetting reaction between eutectic AuSn and Au foil.
Lai YT and Liu CY
Journal of Electronic Materials, 35, 28-34 (2006)
Performance and comparison of gold-based neutron flux monitors.
Steinhauser G, et al.
Gold Bulletin, 45, 17-22 (2012)
A kinetic study of oxygen reduction reaction on palladium-nickel alloy surfaces.
Li B, et al.
Electrochemical Society Transactions, 6(25), 139-144 (2008)
Zhengxia Liu et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 1017-1028 (2013-07-19)
Ischemic stroke is a leading cause of death and disability, and the treatment options are limited. Recent studies demonstrated that the promising applications of gold nanoparticles (Au-NPs) as intrinsic therapeutics; however, little is known about the effect of Au-NPs on
Young Joo Choi et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4437-4445 (2013-07-19)
Gold nanorods (Au NRs) that absorb near-infrared (NIR) light have great potential in the field of nanomedicine. Photothermal therapy (PTT), a very attractive cancer therapy in nanomedicine, combines nanomaterials and light. The aim of this study was to elucidate the
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Questions
  1. Hello, I would like to know the dimensions (length x width) of the gold foil. Thanks for your help.
    1 answer
    1. As reported in the 'DESCRIPTION' section, under 'Quantity", the dimensions are as follows:
      300mg = 25 x 25 mm
      1.2g = 50 x 50 mm