Kluczowe dokumenty
GF18233052
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, as rolled
Synonim(y):
PT020250
Wybierz wielkość
1 EA
11 900,00 zł
11 900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
11 900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 182-330-52
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)