Kluczowe dokumenty
NIST482
Gold-copper wires for microprobe analysis
NIST® SRM® 482
Wybierz wielkość
6 EA
3030,00 zł
3030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
3030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
wire
opakowanie
pkg of set (6)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) został zaprojektowany do użytku w ilościowej analizie mikrosondą elementarną. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 482_cert
SRM 482_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Złoto (Au), Miedź (Cu)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the diameter of the Product NIST482?
    1 answer
    1. The set of standard reference materials, NIST482, comprises six wires, each with a diameter of approximately 0.5 mm and a length of approximately 5 cm.