Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.14
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
229-486-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
mp
160-164 °C (decomposition)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
InChI key
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?