Merck
E7401
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-1-propanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-7-5-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
XHMWPVBQGARKQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shanshan Fan et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109349-109349 (2020-11-26)
Tibetan Qingke Jiu is the most important alcoholic beverage in the daily life of Tibetan people due to its unique flavor and rich nutrients. In this study, the aromatic characteristics of Qingke Jiu were studied by sensory analysis, aroma extract
Eduardo Coelho et al.
Journal of food science and technology, 54(12), 4112-4122 (2017-11-01)
Vinegar stands as a highly appreciated fermented food product due to several functional properties and multiple applications. This work focuses on vinegar production from fruit wines derived from fruit concentrates, to attain a food product with nutritional added value. Four
Ana-Marija Jagatić Korenika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-26)
Commercial sparkling wine production represents a relatively low but important part of the Croatian wine production, especially in the Zagreb county. This study presents the results of volatile aroma compounds profile and organic acid composition of commercial sparkling wine samples
Enbo Xu et al.
Journal of food science, 80(7), C1476-C1489 (2015-06-20)
Enzymatic extrusion, instead of traditional steam cooking, to treat rice is an efficient and alternative pretreatment for Chinese rice wine fermentation. In order to determine the formation of volatiles in enzymatic extrusion-processed rice wine (EE), and to confirm its characteristic